Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SMCC (Sulfosuccinimidyll 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexan-1-carboxylat), No-Weigh™ Format
Dieser mittellange, wasserlösliche Crosslinker aus NHS-Ester- und Maleimid-Gruppen an den Enden eines cyclohexanhaltigen Spacerarms von 8 Atomen ermöglicht das Vernetzen von Aminen mit Sulfhydrylgruppen.
Marke: Thermo Scientific™ 22122
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
ÅThermo Scientific™ Pierce Sulfo-SMCC ist ein sehr beliebter, wasserlöslicher Amin-Sulfhydryl-Crosslinker mit NHS-Ester und Maleimid-reaktiven Gruppen an gegenüberliegenden Enden eines Cyclohexan-Spacerarms mittlerer Länge (8,3 Ås).
Leistungsmerkmale:
- Wasserlöslich
- Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester und Jodacetyl
- Reaktiv gegenüber: Amino- und Thiolgruppen
Spezifikation
Amin-Sulfhydryl | |
Sulfo-SMCC | |
Nein | |
Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Maleimid, Sulfo-NHS-Ester | |
Pulver | |
Wasser | |
Ja |
Nein | |
436,37 | |
8,3 Å | |
Nein | |
Pierce™ | |
Heterobifunktional | |
Kurz (<10 Å) | |
1 g | |
Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität | |
Vernetzer |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.