Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SMCC (Sulfosuccinimidyll 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexan-1-carboxylat), No-Weigh™ Format
Artikelnummer. p-4531027 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
10 x 2 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Stück
50 Milligramm
Artikelnummer. 15971227
Marke: Thermo Scientific™ A39268
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Dieser mittellange, wasserlösliche Crosslinker aus NHS-Ester- und Maleimid-Gruppen an den Enden eines cyclohexanhaltigen Spacerarms von 8 Atomen ermöglicht das Vernetzen von Aminen mit Sulfhydrylgruppen.
ÅThermo Scientific™ Pierce Sulfo-SMCC ist ein sehr beliebter, wasserlöslicher Amin-Sulfhydryl-Crosslinker mit NHS-Ester und Maleimid-reaktiven Gruppen an gegenüberliegenden Enden eines Cyclohexan-Spacerarms mittlerer Länge (8,3 Ås).
  • Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester und Maleimid
  • Reaktiv gegen: Amino- und Sulfhydrylgruppen
  • Wasserlöslich (im Vergleich zu SMCC), sodass eine Vernetzung in physiologischen Lösungen möglich ist
  • Hochreines Reagenz in kristalliner Form kann sich zur Herstellung von hochreinen vernetzten Konjugaten eignen.
  • Die Cyclohexan-Brücke verleiht der Maleimid-Gruppe zusätzliche Stabilität und macht Sulfo-SMCC zum idealen Verbindungsmittel für die Aktivierung von Maleimid. Maleimid-Gruppen sind 64 Stunden lang stabil in 0,1 M Natriumphosphatpuffer, pH 7 bei 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Sulfhydryl
Cleavable Nein
Beschreibung Sulfo-SMCC
Molekulargewicht 436,37
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 8,3 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern.
Zellpermeabilität Nein
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie No-Weigh
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil Maleimid, Sulfo-NHS-Ester
Abstandshalter Kurz (<10 Å)
Form Fest
Menge 10 x 2 mg
Löslichkeit Wasser
Format Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität
Wasserlöslich Ja
Produkttyp Vernetzer