Learn More
Invitrogen™ CRP Human ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke:  Invitrogen™ KHA0031
661.20 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10677543
  • 710.00 € / 96 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Detektorantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Beschreibung
Der Human-C-reaktives-Protein (Hu-CRP)-ELISA quantifiziert Hu-CRP in humanem Serum und Plasma. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu-CRP. Verfahrensprinzip Der Human-CRP-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Targets, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
CRP (C-reaktives Protein) ist eine wichtige zyklische pentamere Proteinverbindung in der akuten Phase, die aus fünf identischen, nicht kovalent gebundenen, nicht glykosylierten Subeinheiten besteht. Jede Untereinheit besteht aus 206 Aminosäuren und hat ein Molekulargewicht von 24 kDa. CRP wird von der Leber produziert und sein Plasmaspiegel steigt während entzündlicher Prozesse im Körper dramatisch an. CRP ist ein Initiator der klassischen Komplementkaskade, bindet an mehrere Kernkomponenten (Chromatin, Histon usw.), spielt eine wichtige Rolle bei der angeborenen Immunität und vermittelt Aktivitäten im Zusammenhang mit der präimmunen unspezifischen Wirtsresistenz. Insbesondere gibt es eine 100- bis 1000-fache Zunahme von CRP als Reaktion auf Verletzungen, Infektionen oder Entzündungen. CRP ist ein opsonischer Initiator der klassischen Komplementkaskade und ein Aktivator von Monozyten/Makrophagen. CRP bindet zudem an mehrere Kernkomponenten wie Chromatin, Histon und snRNP, was darauf hindeutet, dass es während der Zellnekrose eine Rolle als Fresszelle spielen kann. CRP ist an mehreren Funktionen im Zusammenhang mit der Wirtsabwehr beteiligt, die auf der Fähigkeit beruhen, fremde Krankheitserreger und beschädigte Zellen des Wirts zu erkennen, und initiiert die Pathogenentfernung durch Interaktion mit humoralen und zellulären Effektorsystemen im Blut. Patienten mit erhöhten Basalkonzentrationen von CRP haben nachweislich ein erhöhtes Risiko für Hypertonie und kardiovaskuläre Erkrankungen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ CRP Human ELISA-Kit > 96 Tests