Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Prestained Protein MW Marker
Eine Mischung aus sechs blau gefärbten natürlichen Proteinen (20 bis 120 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE).
74.50 € - 241.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerungspuffer: 62,5 mM Tris · H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % (Gew.-%) SDS, 1 mM DTT, 1,5 mM NaN3 und 33 % (Vol.-%) Glycerin. Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung geliefert. |
---|---|
Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
Number of Markers | 6 |
Produkttyp | Proteinleiter |
Sofort einsatzbereit | Ja |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11583100
|
Thermo Scientific™
26612 |
500 μl |
74.50 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17166098
|
Thermo Scientific™
26612X4 |
8 x 250 µl |
241.00 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ vorgefärbter Protein-Molekulargewichtsmarker ist eine Mischung aus sechs blau gefärbten natürlichen Proteinen (20 bis 120 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE).
Dieser vorgefärbte Protein-MW-Marker dient zum Überwachen des Verlaufes der SDS-Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese zur Beurteilung der Wirksamkeit der Übertragung auf PVDF-, Nylon- und Nitrozellulosemembranen und zur Schätzung der ungefähren Größe separierter Proteine, die mit Gel-Färbemittel bzw. Western-Blot-Nachweisreagenzien sichtbar gemacht wurden.Besondere Merkmale:
Größenbereich – acht Proteine im Bereich von 20 bis 120 kDa
Gebrauchsfertig – wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert
Vorgefärbt – zur direkten Betrachtung während der Elektrophorese
Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
Enthält:
Mit Farbstoff gefärbte Proteine in 62,5 mmol Tris-HCl (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1,5 mmol NaN3 und 33 % Glycerin; Komponentenproteine: Beta-Galactosidase (120 kDa), Rinderserumalbumin (85 kDa), Ovalbumin (50 kDa), Carboanhydrase (35 kDA), Beta-Lactoglobulin (25 kDa), Lysozym (20 kDa)
Empfohlen für:
Überwachung der Proteinwanderung während der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese; Kontrolle des Proteintransfers auf Membranen nach Western Blot; Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamidgelen und Western Blots
Spezifikation
Lagerungspuffer: 62,5 mM Tris · H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % (Gew.-%) SDS, 1 mM DTT, 1,5 mM NaN3 und 33 % (Vol.-%) Glycerin. Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung geliefert. |
|
6 | |
Ja | |
1 Farbe: Blau | |
Pierce™ |
Kolorimetrisch | |
Proteinleiter | |
20 bis 120 kDa | |
120, 85, 50, 35, 25, 20 kDa |