Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Microdialysis Plates
Mit diesem praktischen und zur Automatisierung geeigneten Einwegsystem für schnelle Dialyse können Sie 1 bis 96 Proben mit 10 bis 100 μl Volumen gleichzeitig verarbeiten.
26.95 € - 598.00 €
Spezifikation
Format 96-Well-Platte
Inhalt und Lagerung Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. Das Produkt nach Erhalt bei Raumtemperatur aufbewahren.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11804564
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
88260
96-Well-Mikrodialyseplatte; 10K MWCO
594.00 €
12 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11502731
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
88261
96-Well-Deepwell-Platte, 2,2 ml, für Pierce 96-Well-Mikrodialyse
26.95 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12321983
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
88262
96-Well-Mikrodialyseplatte; 3,5 K MWCO
592.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17616415
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A50462
Mikrodialyseplatte, 96-Well, 0,1 ml, 2 K MWCO
568.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17626415
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A50465
Mikrodialyseplatte, 96-Well, 0,3 ml, 2K MWCO
598.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17636415
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A50466
Mikrodialyseplatte, 48-Well, 1 ml, 2 K MWCO
528.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17324473
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A50467
Mikrodialyseplatte, 96-Well, 0,3 ml, 3,5 K MWCO
598.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17334473
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A50468
Mikrodialyseplatte, 48-Well, 1 ml, 3,5 K MWCO
528.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17344473
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A50469
Mikrodialyseplatte, 96-Well, 0,3 ml, 10K MWCO
598.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17332240
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A50470
Mikrodialyseplatte, 48-Well, 1 ml, 10 K MWCO
528.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17646415
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A50471
Mikrodialyseplatte, 96-Well, 0,1 ml, 20K MWCO
570.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17656415
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A50472
Mikrodialyseplatte, 96-Well, 0,3 ml, 20K MWCO
598.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17666415
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A50473
Mikrodialyseplatte, 48-Well, 1 ml, 20 K MWCO
536.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Pierce 48-Well- und 96-Well-, 2 K-, 3,5 K-, 10 K- und 20 K MWCO-Mikrodialyseplatten sind automatisierungskompatible Mikrotiterplatten mit Vorrichtungen für die schnelle Dialyse von 1 bis 96 Proben mit Volumina von 10 bis 1.000 μl. Die Probendialyse kann effizient in einer 96-Deepwell-Standardplatte mit minimaler Puffermenge durchgeführt werden, während gleichzeitig eine > 95%ige Entfernung kleiner Moleküle gewährleistet wird. Die Platte ist mit standardmäßigen 96 Well-Laborvorrichtungen und automatisierten Liquid-Handling-Systemen kompatibel und ist somit eine ideale Option für Anwendungen mit hohem Durchsatz.
Jede Probe, die mit der Pierce Mikrodialyseplatte verarbeitet wird, wird in einer einzigen, abnehmbaren Dialysevorrichtung dialysiert, die aus zwei Membranen aus regenerierter Cellulose mit ∼ 2 mm Abstand besteht. Der kurze Diffusionsabstand und die große Oberfläche erleichtern die schnelle Dialyse, da Salze und kleine Moleküle oft innerhalb von 2 bis 4 Stunden entfernt werden. Die Probe wird mit Standard-Labormikropipetten gewonnen. Die Plattenabdichtungen bestehen aus hochwertigem Polypropylen und schützen die Proben vor Kontamination und Verdunstung, insbesondere während der Langzeitlagerung.
Merkmalen der Pierce Mikrodialyseplatte:
Hoher Ertrag– Proteinrückgewinnung von mehr als 90 %
Schnell– Dialyse ist innerhalb von 2 bis 4 Stunden abgeschlossen
Einfache Anwendung– Das Laden und Entnehmen von Proben ist mit einer Standardpipettenspitze möglich
Flexibel– Abtrennbare 8-Gerätestreifen möglich, skalierbar von 1 bis 96 Proben
Automatisierungskompatibel– Plattenformat entspricht dem SBS-Mikrotiterplatten-Standard
Jede 48-Well- und 96-Well Pierce Mikrodialyseplatte wird mit zwölf Gerätestreifen für 8-fach-Dialyse vorgeladen. Jeder Streifen mit Dialysevorrichtungen kann von der Platte entfernt werden, und einzelne Mikrodialysevorrichtungen lassen sich leicht abtrennen, sodass nur die Anzahl der benötigten Vorrichtungen verwendet werden muss und Abfall vermieden wird. Die Probenkammer in jeder Mikrodialysevorrichtung besteht aus zwei Membranen schwach bindender, regenerierter Zellulose, die so ausgelegt sind, dass sie Proteine und andere Makromoleküle von > 2.000 Dalton zurückhalten und gleichzeitig die Entfernung von Puffersalzen und Kontaminanten ermöglichen.
Anwendungen:
• Protein- und DNA-Entsalzung/Pufferaustausch
• Entfernung von Farbstoffen nach Proteinmarkierung
• Enzymaaktivitäts-/Bindungsassays
• Arzneimittelbindungsstudien (siehe auch Rapid Equilibrium Dialysegeräte „RED“)
Spezifikation
Spezifikation
96-Well-Platte
Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. Das Produkt nach Erhalt bei Raumtemperatur aufbewahren.