Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Microdialysis Plates
Mit diesem praktischen und zur Automatisierung geeigneten Einwegsystem für schnelle Dialyse können Sie 1 bis 96 Proben mit 10 bis 100 μl Volumen gleichzeitig verarbeiten.
Marke:  Thermo Scientific™ A50471
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17646415
  • 570.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Pierce 48-Well- und 96-Well-, 2 K-, 3,5 K-, 10 K- und 20 K MWCO-Mikrodialyseplatten sind automatisierungskompatible Mikrotiterplatten mit Vorrichtungen für die schnelle Dialyse von 1 bis 96 Proben mit Volumina von 10 bis 1.000 μl. Die Probendialyse kann effizient in einer 96-Deepwell-Standardplatte mit minimaler Puffermenge durchgeführt werden, während gleichzeitig eine > 95%ige Entfernung kleiner Moleküle gewährleistet wird. Die Platte ist mit standardmäßigen 96 Well-Laborvorrichtungen und automatisierten Liquid-Handling-Systemen kompatibel und ist somit eine ideale Option für Anwendungen mit hohem Durchsatz.
Jede Probe, die mit der Pierce Mikrodialyseplatte verarbeitet wird, wird in einer einzigen, abnehmbaren Dialysevorrichtung dialysiert, die aus zwei Membranen aus regenerierter Cellulose mit ∼ 2 mm Abstand besteht. Der kurze Diffusionsabstand und die große Oberfläche erleichtern die schnelle Dialyse, da Salze und kleine Moleküle oft innerhalb von 2 bis 4 Stunden entfernt werden. Die Probenrückgewinnung erfolgt mit Standard-Labormikropipetten. Die Plattenabdichtungen bestehen aus hochwertigem Polypropylen und schützen die Proben vor Kontamination und Verdunstung, insbesondere während der Langzeitlagerung.
Merkmale der Pierce Mikrodialyseplatte:
Hohe Rückgewinnung – Proteinrückgewinnung von mehr als 90 %
Schnell – Dialyse ist innerhalb von 2 bis 4 Stunden abgeschlossen
Einfache Anwendung – das Laden und Entnehmen von Proben ist mit einer Standard-Pipettenspitze möglich
Flexibel – abtrennbare Streifen mit 8 Dialysevorrichtungen, skalierbar von 1 bis 96 Proben
Automatisierungskompatibel – Plattenformat entspricht dem SBS-Mikrotiterplatten-Standard
Jede 48-Well- und 96-Well Pierce Mikrodialyseplatte wird mit zwölf Streifen mit 8 Dialysevorrichtungen vorgeladen. Jeder Streifen mit Dialysevorrichtungen kann von der Platte entfernt werden, und einzelne Mikrodialysevorrichtungen lassen sich leicht abtrennen, sodass nur die Anzahl der benötigten Vorrichtungen verwendet werden muss und Abfall vermieden wird. Die Probenkammer in jeder Mikrodialysevorrichtung besteht aus zwei Membranen schwach bindender, regenerierter Cellulose, die so ausgelegt sind, dass sie Proteine und andere Makromoleküle von > 2.000 Dalton zurückhalten und gleichzeitig die Entfernung von Puffersalzen und Kontaminanten ermöglichen.
Anwendungen:
• Protein- und DNA-Entsalzung/Pufferaustausch
• Entfernung von Farbstoffen nach Proteinmarkierung
• Enzymaktivitäts-/Bindungsassays
• Arzneimittelbindungsstudien (siehe auch Geräte für die schnelle Gleichgewichtsdialyse (Rapid Equilibrium Dialysis, RED))
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 kDa
96-Well-Platte
Pufferaustausch
Dialyse von 1 bis 96 Proben, 10 bis 100 µl
Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. Das Produkt nach Erhalt bei Raumtemperatur aufbewahren.
Zellulosemembran, Dialyse
Mikrodialyseplatte, 96-Well, 0,1 ml, 20K MWCO
0.1 mL
1 Plattenset