Learn More
Thermo Scientific™ MS(PEG)4 Methyl-PEG-NHS-Ester Reagent
Pegylieren von Aminen (-NH2-Gruppen) auf Proteinen (Lysinreste) oder Assay-Oberflächen mit MS(PEG)n, aminreaktiven (NHS-Ester-)PEG-Verbindungen mit endständiger Methylgruppe (4 bis 24 EG-Einheiten).
Marke:  Thermo Scientific™ 22342
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10210404
  • 842.00 € / 1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce MS(PEG)n-Reagenzien sind Polyethylenglykol-Verbindungen mit endständiger Methylgruppe (n entspricht 4 bis 24 PEG-Einheiten), die als NHS-Ester für die kovalente Pegylierung von primären Aminen an Proteinen (z. B. Lysine) oder Assay-Oberflächen aktiviert sind.
MS(PEG)n ist die Abkürzung für Verbindungen mit Polyethylenglycol(PEG)-Spacerarmen mit Methyl- (—CH3) und aminreaktiven NHS-Gruppen an gegenüberliegenden Enden. Die unverzweigten, hydrophilen Moleküle diskreter Länge haben die Form Methyl-PEGn-NHS-Ester, wobei das tiefgestellte “n” 4, 8, 12 oder 24 Ethylenglykoleinheiten bezeichnet. Der N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Ester reagiert spontan mit primären Aminen (–NH2) und sorgt für eine effiziente PEGylierung von Proteinen, Peptiden und anderen aminhaltigen Molekülen oder Oberflächen.
Besondere Merkmale:
  • NHS-aktiviert zur effizienten PEGylierung primärer Amine bei pH 7 bis 9; Reaktion der NHS-Ester-Gruppe führt zur Bildung stabiler, irreversibler Amidbindungen
  • Vollständig charakterisierte PEGylierungsreagenzien mit definierten PEG-Kettenlängen; Moleküle mit diskretem Molekulargewicht für eine konsistente Leistung bei Anwendungen zur Proteinmodifikation
  • Wird als Serie mit 4, 8, 12 und 24 Ethylenglycoleinheiten geliefert und ermöglicht so die Optimierung der Modifikationsverfahren für eine bestimmte Anwendung bei gleichzeitiger Beibehaltung aller Vorteile in Verbindung mit der PEGylierung von Proteinen
  • PEG-Spacer bieten einzigartige Vorteile, einschließlich erhöhter Stabilität, verringerter Tendenz zur Aggregation und reduzierter Immunogenität
  • Leicht verständliche Anleitungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Ergebnisses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amin
Polyethylenglycol (PEG), Blockierungsgruppen
Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester
Fest
Wasser
Getrocknet lagern bei -20 °C.
Pierce
4 Ethylenglykol-Einheiten
1 g
NHS-Ester-Reagenz
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ384643 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number22342
ChargennummerYE362874 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2023 Catalog Number22342
ChargennummerYA362437 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2023 Catalog Number22342
ChargennummerXH362436 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2022 Catalog Number22342
ChargennummerXH362435 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number22342
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MS(PEG)4 Methyl-PEG-NHS-Ester Reagent > 4 PEG-Gruppen; 1 g