Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G Plus Agarose
Rekombinantes, mit Protein G überzogenes Agarosegranulatharz hoher Kapazität für verschiedene Methoden der Antikörper-Affinitäts-Aufreinigung.
Marke:  Thermo Scientific™ 22851
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10220014
  • 498.00 € / 2 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Protein G Plus-Agarose ist ein mit Protein G überzogenes Agarosegranulatharz mit hoher Bindungskapazität, das in vielen Verfahren zur Antikörper-Affinitätsaufreinigung zum Einsatz kommt.
Pierce Protein G Plus-Agarose enthält rekombinantes Protein G, das auf hochwertigem, vernetzten, 6%igen Agarosegranulat (CL-6B) kovalent immobilisiert wurde. Das Harz eignet sich für die Affinitätsaufreinigung von IgG aus Serum und anderen Flüssigkeiten vieler Säugetierarten. Protein G eignet sich neben den meisten IgG-Isotypenproben von Mensch, Ziege und Schaf besonders für den Einsatz mit Maus-Antikörpern (einschließlich Maus-IgG1).
Besondere Merkmale:
  • Protein G – Immobilisiertes Protein G ist ideal für die polyklonale IgG-Aufreinigung von Maus-, Human-, Kuh-, Ziegen- und Schafserum geeignet, einschließlich humaner IgG3- und Maus-IgG1-Isotypen
  • Agarose-Harz – der Träger ist ein vernetztes 6%iges Agarosegranulat (CL-6B), das beliebteste Harz für Verfahren zur Affinitätsreinigung von Proteinen
  • Inert und stabil – erstklassiges Fertigungsverfahren immobilisiert Protein G durch ladungsfreie, Laugen-resistente kovalente Bindungen, die zu einer geringen unspezifischen Bindung führen und ohne Ausbeuteverlust vielfältig einsetzbar sind
  • Hohe Kapazität – die “Plus”-Variante der Pierce Protein G-Agarose enthält eine große Menge an immobilisiertem Protein G und bietet damit eine Bindungskapazität von mehr als 20 mg humanem IgG/ml Harz
Eigenschaften quervernetzter, gekörnter 6 %-Agarose (CL-6B):
  • Unterstützung von pH-Stabilität: 2 bis 14 (kurzfristig); 3 bis 13 (langfristig)
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 45 bis 165 Mikrometer
  • Ausschlussgrenze: 10.000 bis 4.000.000 Dalton
  • Maximaler Volumenstrom: ca. 1 ml/min (für Säule mit 1 cm Durchmesser)
  • Maximale Lineargeschwindigkeit: 30 cm pro Stunde
  • Maximaler Druck: weniger als 25 psi (1,5 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Harz standhalten kann (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Agarose
Agaroseharz, Affinität
Protein G
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Pierce™
Flasche
IgG-Antikörper
2 ml
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI398115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number22851
ChargennummerZI406464 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number22851
ChargennummerZC388583 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2024 Catalog Number22851
ChargennummerYH378222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2023 Catalog Number22851
ChargennummerYB362923 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/03/2023 Catalog Number22851
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G Plus Agarose > Harz; 2 ml