Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G Plus UltraLink™ Resin
Äußerst langlebiges Polyacrylamid-Säulenmaterial mit dicht immobilisiertem rekombinantem Protein G für verschiedene IgG-Aufreinigungsverfahren.
Marke: Thermo Scientific™ 53128
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Protein G Plus UltraLink Resin ist ein äußerst strapazierfähiges, Polyacrylamidgranulat-Säulenmaterial, in dem rekombinantes Protein G für die Verwendung in IgG-Aufreinigungsverfahren bei hoher Dichte immobilisiert wurde.
Protein G Plus UltraLink Resin dient zur Bindung und Aufreinigung von IgG in Chromatographieverfahren, die Gravitationsfluss, Zentrifugiersäulen oder Mitteldruckverfahren einsetzen. Protein G ist ein beliebtes Antikörper bindendes Protein, das besonders nützlich für die Reinigung von IgG aus Serum der Maus und Ratte sowie Humanserum ist.UltraLink Resin ist ein Azlacton-aktiviertes Polyacrylamid-Säulenmaterial, das hydrophil, ladungsfrei, hochgradig vernetzt, robust und porös ist und eine hohe Kapazität besitzt. Dieses Säulenmaterial eignet sich besonders für Mitteldruck-Chromatographieverfahren, wenn große Probenvolumina schnelle Flüsse erfordern (FPLC-Chromatographie) und für Einsatzfälle umfangreicherer Größenordnungen. Im Gegensatz zu herkömmlichem Säulenmaterial mit Agarosegranulat wird UltraLink Säulenmaterial bei hohen Flussraten, die Drücke bis zu 25 psi generieren, nicht zerquetscht oder zerrieben.
Leistungsmerkmale:
Immobilisiertes Protein G – bindet spezifisch IgG von mehreren Säugetierarten, insbesondere alle Isotypen von IgG von Mensch, Maus und Ratte
Hohe Kapazität – “Plus” verfügt über eine große Menge an immobilisiertem Protein G und hat eine Bindungskapazität von mindestens 25 mg humanem IgG pro Milliliter Harz
UltraLink Harz – auf Acrylamid basiertes Säulenmaterial, das eine Alternative zu Säulenmaterial aus vernetztem Agarosegranulat für Anwendungen mit mittlerem Druck bietet
Eigenschaften von Thermo Scientific UltraLink Harz:
- Unterstützung von pH-Stabilität: 1 bis 13
- Durchschnittliche Partikelgröße: 50 bis 80 Mikrometer
- Ausschlussgrenze: größer als 2.000.000 Dalton
- Durchschnittliche Oberfläche: größer als 250 m2 pro Gramm Beads
- Durchschnittliches Porenvolumen: mehr als 1,2 ml pro Gramm Beads (> 60 % des Bead-Volumens)
- Porengröße: 500 bis 1000 Angström (50 bis 100 nm)
- Maximale Lineargeschwindigkeit: 3.000 cm pro Stunde
- Maximaldruck: 100 psi (6,9 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Harz standhalten kann. (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).
Spezifikation
Harz | |
UltraLink™ Harz, Affinität | |
Protein G | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Die Produkte werden bei Umgebungstemperatur versendet. |
Pierce™, UltraLink™ | |
Flasche | |
IgG-Antikörper | |
2 mL |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.