Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Reagenz A
Schätzen Sie visuell oder messen Sie mit einem Standard-Spektralphotometer oder einem Plattenlesegerät bei 562 nm.
111.00 € - 678.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
---|---|
Beschreibung | Pierce BCA Protein Assay Reagent A |
Assay | BCA-Assay |
Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
Produktlinie | Pierce™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10752735
|
Thermo Scientific™
23222 |
3,75 l |
678.00 €
3.75 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10198543
|
Thermo Scientific™
23221 |
250 ml |
111.00 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11881345
|
Thermo Scientific™
23223 |
1 l |
244.00 €
1000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10056623
|
Thermo Scientific™
23228 |
500 ml |
137.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce BCA Protein Assay Kit ist weiterhin eine der weltweit beliebtesten Methoden zur Proteinquantifizierung.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
- Ein Bestandteil des Pierce BCA Protein-Assay-Kits
- Kit ist ein schneller, hoch präziser und mit Detergenzien kompatibler Zweikomponentenassay, der im Vergleich zu einem Proteinstandard für die Bestimmung der Gesamtproteinkonzentration verwendet wird
- Pierce BCA Reagenzien ermöglichen die präzise Bestimmung der Proteinkonzentration bei den meisten in der Proteinforschung vorkommenden Probentypen
- Der Pierce BCA Assay kann zur Beurteilung der Ausbeuten in Gesamtzell-Lysaten und affinitätsisolierten Säulenfraktionen, aufgereinigten Proteinproben sowie zur Überwachung der Protein-Kontamination in Industrieanwendungen verwendet werden
- Im Vergleich zu den meisten Farbstoff bindenden Methoden wirken sich beim BCA Assay Unterschiede in der Protein-Zusammensetzung sehr viel weniger aus, was für eine größere Präzision der Konzentration sorgt.
- Schätzen Sie visuell oder messen Sie mit einem Standard-Spektralphotometer oder Plattenlesegerät bei 562 nm
- Weist weniger Protein-zu-Protein-Variation auf als Färbebindungsmethoden (Bradford)
- Unempfindlich gegen typische Konzentrationen der meisten ionischen und nicht-ionischen Detergenzien
- Assay hat eine 30-minütige Inkubation; ist viel einfacher und viermal schneller als klassische Lowry-Methoden
- Linearer Arbeitsbereich für BSA von 20 bis 2000 µg/ml
- Nachweis von bis zu 5 µg/ml mit dem erweiterten Protokoll
- Bei Raumtemperatur lagern
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
BCA-Assay | |
Pierce™ | |
Nicht zielspezifisch | |
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Pierce BCA Protein Assay Reagent A | |
Kolorimetrisch | |
Assay zur Proteinquantifizierung | |
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion |