Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Reagenz A
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
3,75 l
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
3.75 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce BCA Protein Assay Kit ist weiterhin eine der weltweit beliebtesten Methoden zur Proteinquantifizierung.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
- Ein Bestandteil des Pierce BCA Protein-Assaykits
- Kit ist ein schneller, hoch präziser und mit Detergenzien kompatibler Zweikomponentenassay, der im Vergleich zu einem Proteinstandard für die Bestimmung der Gesamtproteinkonzentration verwendet wird
- Pierce BCA Reagenzien ermöglichen die präzise Bestimmung der Proteinkonzentration bei den meisten in der Proteinforschung vorkommenden Probentypen
- Der Pierce BCA Assay kann zur Beurteilung der Ausbeuten in Gesamtzelllysaten und affinitätsisolierten Säulenfraktionen, aufgereinigten Proteinproben sowie zur Überwachung der Protein-Kontamination in Industrieanwendungen verwendet werden
- Im Vergleich zu den meisten Farbstoff bindenden Methoden wirken sich beim BCA Assay Unterschiede in der Protein-Zusammensetzung sehr viel weniger aus, was für eine größere Präzision der Konzentration sorgt
- Schätzen Sie visuell oder messen Sie mit einem Standard-Spektralphotometer oder Plattenlesegerät bei 562 nm
- Weist weniger Protein-zu-Protein-Variation auf als Färbebindungsmethoden (Bradford)
- Unempfindlich gegen typische Konzentrationen der meisten ionischen und nicht-ionischen Detergenzien
- Assay hat eine 30-minütige Inkubation; ist viel einfacher und viermal schneller als klassische Lowry-Methoden
- Linearer Arbeitsbereich für BSA von 20 bis 2.000 µg/ml
- Nachweis von bis zu 5 µg/ml mit dem erweiterten Protokoll
- Bei Raumtemperatur lagern
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Beschreibung | Pierce BCA Protein Assay Reagent A |
| Assay | BCA-Assay |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Produktlinie | Pierce |
| Produkttyp | Assay zur Proteinquantifizierung |
| Spezifität | Nicht zielspezifisch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Menge | 250 ml |