Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkylating Reagents
Alkylierende Reagenzien werden in vorgewogenen Einwegformaten geliefert, um die Proteinvorbereitung zu optimieren.
102.00 € - 265.00 €
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16336562
|
Thermo Scientific™
A39270 |
Chloroacetamide No-Weigh™ Format |
102.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15940677
|
Thermo Scientific™
A39271 |
Iodoacetamid No-Weigh™ Format |
265.00 €
30 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific Pierce Lodoacetamid oder Chloroacetamid werden in einem No-Weigh Format geliefert, bei dem kleine Mengen Reagenz vorgewogen und für den Einmalgebrauch verpackt werden. Dieses Einwegformat verhindert die im Laufe der Zeit eintretende Kontamination und den Verlust der Reaktivität von Reagenzien, die mit dem wiederholten Öffnen und Schließen eines einzelnen Fläschchens einhergehen. Das Format ermöglicht die Verwendung eines frischen Reagenzienfläschchens bei jedem Einsatz und macht das Auswiegen kleiner Reagenzienmengen überflüssig.
Die alkylierenden Reagenzien Iodoacetamid und Chloracetamid sind sulfhydryl-reaktive Alkylating-Reagenzien, die zur Blockierung reduzierter Cystein-Rückstände für die Proteincharakterisierung und Peptidkartierung verwendet werden. Die Alkylierung mit Iodoacetamid oder Chloracetamid nach der Cystinreduktion führt zur kovalenten Addition einer Carbamidomethylgruppe (57,07 Da) und verhindert die Bildung von Disulfid-Bindungen. Nach der Alkylierung hinzugefügte Reduktionsmittel reagieren mit überschüssigem Iodacetamid.Spezifikation
Pierce™ | |
Alkylierungsreagenz |