Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkylating Reagents
Alkylierende Reagenzien werden in vorgewogenen Einwegformaten geliefert, um die Proteinvorbereitung zu optimieren.
Marke: Thermo Scientific™ A39271
230.64 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Thermo Scientific Pierce Lodoacetamid oder Chloroacetamid werden in einem No-Weigh Format geliefert, bei dem kleine Mengen Reagenz vorgewogen und für den Einmalgebrauch verpackt werden. Dieses Einwegformat verhindert die im Laufe der Zeit eintretende Kontamination und den Verlust der Reaktivität von Reagenzien, die mit dem wiederholten Öffnen und Schließen eines einzelnen Fläschchens einhergehen. Das Format ermöglicht die Verwendung eines frischen Reagenzienfläschchens bei jedem Einsatz und macht das Auswiegen kleiner Reagenzienmengen überflüssig.
Die alkylierenden Reagenzien Iodoacetamid und Chloracetamid sind sulfhydryl-reaktive Alkylating-Reagenzien, die zur Blockierung reduzierter Cystein-Rückstände für die Proteincharakterisierung und Peptidkartierung verwendet werden. Die Alkylierung mit Iodoacetamid oder Chloracetamid nach der Cystinreduktion führt zur kovalenten Addition einer Carbamidomethylgruppe (57,07 Da) und verhindert die Bildung von Disulfid-Bindungen. Nach der Alkylierung hinzugefügte Reduktionsmittel reagieren mit überschüssigem Iodoacetamid.Spezifikation
Pierce™ | |
Alkylierungsreagenz | |
30 x 9,3 mg | |
Iodoacetamid No-Weigh™ Format |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Iodoacetamide, No-Weigh Format
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Iodoacetamide