Description
- Diese elektronische Einkanalpipette ist eine der benutzerfreundlichsten und einfachsten (aber dennoch fortschrittlichsten) Pipetten auf dem Markt.
- Das ideale Werkzeug für den täglichen, sich wiederholenden Umgang mit Flüssigkeiten in Laboren, wo Genauigkeit, Geschwindigkeit und Ergonomie gleichermaßen wichtig sind.
- Die vollständig elektronische Konstruktion und Steuerung ermöglicht konsistentere, zuverlässigere und reproduzierbarere Ergebnisse.
- Das präzise elektronische Pipettiersystem von Picus™ Zwei Pipetten ermöglichen genaue und präzise Pipettierergebnisse und reduzieren so die Varianz zwischen den Anwendern weiter.
- Behandle deine Hand gut: Der Einkanal Picus™ Die elektronische Pipette 2 bietet dank ihres einzigartig geringen Gewichts (nur 100 Gramm) und der vollelektronischen Bedienung, einschließlich Spitzenauswurf, ein wahrhaft müheloses Pipettieren.
- Dank des komfortablen Griffdesigns und der Fingerschlaufe liegt die Pipette leicht in der Hand.
- Vernetzen Sie sich für die Zukunft: Der Sartorius Die mobile Pipettier-App ist Ihr praktischer Begleiter für Arbeitsabläufe bei der Probenvorbereitung und das Pipettenmanagement. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, verwenden Sie die Pipettier-App, um Ihre Pipetten mit den aktuellsten Funktionen zu aktualisieren. Offene Konnektivität ermöglicht Ihnen die Integration Picus 2 in ein bestehendes System
- Komfortabel in der Anwendung: Der Einkanal Picus™ Die elektronische Pipette 2 zeichnet sich durch ihr überlegenes ergonomisches Design aus. Mit Blick auf Komfort und Benutzerfreundlichkeit zählt sie zu den benutzerfreundlichsten Pipetten. Sartorius wurde speziell entwickelt, um die Belastung für den Anwender zu reduzieren. Angesichts der heutigen anspruchsvollen Arbeitsbelastung ist dies wichtiger denn je.
- Zuverlässige und reproduzierbare Pipettierergebnisse
- Eine große Auswahl an Pipettiermodi
- Anpassbares Programm
- Kennwortschutz
- Kalibrierungserinnerungen
- Sartorius Pipettier-App
Specifications
Specifications
| Kompatible Spitzen | Sartorius Optifit Spitzen, SafetySpace Spitzen, Flexibulk Spitzen |
| Verstellbarer Spitzenabstand | Nein |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Grau |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | OptiFit Spitze (10μl), SafetySpace Filterspitze |
| Material | Polycarbonat ABS |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Programmierbar | Ja |
| Sterilität | Unsteril |
| Show More |