Learn More
Cytiva pI-Marker
Verwenden Sie diese Marker parallel zu den experimentellen Proben auf IEF-Gelen. Cytiva Life Sciences™ pI-Marker sind gefriergetrocknete Mischungen aus stabilen, salzfreien, hochreinen Proteinen.
399.00 € - 400.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Produkttyp | Markerkit für pl-Konzentration |
Form | Lyophilisiert |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung für die isoelektrische Fokussierung (IEF) |
Menge | 10 Fläschchen |
Produktcode | Marke | Kitinhalt | pH-Bereich | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kitinhalt | pH-Bereich | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10616515
|
Cytiva
17-0473-01 |
b-Lactoglobulin A - 5.20 pI (nativ), Carboanhydrase B (Rind) - 5.85 pI (nativ), Carboanhydrase B (Mensch) - 6.55 pI (nativ), Myoglobin, sauer - 6.85 pI (nativ), Myoglobin, basisch - 7.35 pI (nativ), Lentil Lectin, sauer - 8.15 pI (nativ) | 5 bis 10,5 | Markerkit für pl-Konzentration |
400.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10649084
|
Cytiva
17-0471-01 |
Amylglukosidase - 3.50 pI (nativ), Methylrot (Farbstoff) - 3.75 (pI nativ), Trypsin-Inhibitor - 4.55 (pI nativ), b-Lactoglobulin A - 5.20 (pI nativ), Carboanhydrase B (Rind) - 5.85 (pI nativ), Carboanhydrase B (Mensch) - 6.55 (pI nativ) | 3 bis 10 | Markerkit für pl-Konzentration |
399.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Die Marker können zeitgleich mit den zu untersuchenden Proben in isoelektrisch fokussierenden Gelen laufen und sind ungefärbt.
- Der genau definierte pI des Markers ermöglicht eine dauerhafte und genaue Kalibrierung der Probenbestandteile
- pH-Gradienten und pI können auf 0.01 bis 0.05 pH-Einheiten genau bestimmt werden
- Der Versuchsfortschritt der Fokussierung kann visuell überwacht werden durch die Fokussierung von Methylrot oder Cytochrom c
Nicht geeignet für die Anwendung in denaturierenden (Harnstoff-) Systemen.
Spezifikation
Weiß | |
Lyophilisiert | |
10 Fläschchen |
Markerkit für pl-Konzentration | |
Zur Verwendung für die isoelektrische Fokussierung (IEF) | |
4 °C |