Learn More
Cytiva pI-Marker
Verwenden Sie diese Marker parallel zu den experimentellen Proben auf IEF-Gelen. Cytiva Life Sciences™ pI-Marker sind gefriergetrocknete Mischungen aus stabilen, salzfreien, hochreinen Proteinen.
Marke: Cytiva 17-0471-01
362.01 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 53123-88-9 Netto-Gewicht : 0.14400kg
Beschreibung
Die Marker können zeitgleich mit den zu untersuchenden Proben in isoelektrisch fokussierenden Gelen laufen und sind ungefärbt.
- Der genau definierte pI des Markers ermöglicht eine dauerhafte und genaue Kalibrierung der Probenbestandteile
- pH-Gradienten und pI können auf 0.01 bis 0.05 pH-Einheiten genau bestimmt werden
- Der Versuchsfortschritt der Fokussierung kann visuell überwacht werden durch die Fokussierung von Methylrot oder Cytochrom c
Nicht geeignet für die Anwendung in denaturierenden (Harnstoff-) Systemen.
Spezifikation
Weiß | |
Markerkit für pl-Konzentration | |
Zur Verwendung für die isoelektrische Fokussierung (IEF) | |
10 Fläschchen | |
4 °C |
3 bis 10 | |
Lyophilisiert | |
Amylglukosidase - 3.50 pI (nativ), Methylrot (Farbstoff) - 3.75 (pI nativ), Trypsin-Inhibitor - 4.55 (pI nativ), b-Lactoglobulin A - 5.20 (pI nativ), Carboanhydrase B (Rind) - 5.85 (pI nativ), Carboanhydrase B (Mensch) - 6.55 (pI nativ) | |
3.5 bis 9.3 pl bei 24 °C |