Learn More
Gibco™ Phytone™ Peptone
Artikelnummer. p-8838012
Click to view available options
Menge:
454 g
Packungsgröße:
454 Gramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16269761
Marke: Gibco™ 211906
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein enzymatischer Verdau von Soja ohne Komponenten tierischen Ursprungs (AOF).
  • Speziell für Zellkulturanwendungen entwickelt
  • Nichttierische Herkunft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität LUO
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Format Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Herstellung monoklonaler Antikörper für onkologische und rheumatologische Therapeutika, mikrobielle Zelltypen zur Herstellung von Tiergesundheitsimpfstoffen für Schweine, wie Clostridial-Impfstoffe
Produktlinie Phytone™
Menge 454 g
Quelle Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Soja