Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ HF and GC Buffer Packs
5X Phusion Green buffers include a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on a gel.
33.15 € - 38.26 €
Spezifikation
Polymerase | Phusion High-Fidelity DNA-Polymerase |
---|---|
Versandbedingung | Nass- oder Trockeneis |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR, High-fidelity PCR |
Ausgangsmaterial | DNA |
Volumen | 4 × 1,5 ml |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10492088
|
Thermo Scientific™
F518L |
HF Buffer Pack | Colorless |
33.28 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10584578
|
Thermo Scientific™
F519L |
GC Buffer Pack | Colorless |
33.17 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10226009
|
Thermo Scientific™
F520L |
Detergent-free FF Buffer Pack | Colorless |
37.97 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10333609
|
Thermo Scientific™
F521L |
Detergent-free GC Buffer Pack | Colorless |
38.26 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13525170
|
Thermo Scientific™
F538L |
HF Buffer Pack | Green |
33.28 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13535170
|
Thermo Scientific™
F539L |
GC Buffer Pack | Green |
33.15 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The error rate of Phusion DNA Polymerase in HF Buffer (4.4 x 10-7) is lower than that in GC Buffer (9.5 x 10-7). Therefore, the HF Buffer should be used as the default buffer for high-fidelity amplification. However, GC Buffer can improve the performance of Phusion DNA Polymerase on some difficult or long templates, such as GC-rich templates or those with complex secondary structures. For applications such as microarray or DHPLC, where the DNA templates need to be free of detergents, we recommend using detergent-free reaction buffers.
5X Phusion Green Buffers include a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on a gel. The colored buffers do not interfere with the enzyme performance and are compatible with downstream applications such as DNA sequencing, ligation and restriction digestion.
Two optimized buffers are available for Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA Polymerases:
- 5X Phusion HF Buffer (F-518L, F-538L (Phusion Green), F-520L (Detergent-free))
- 5X Phusion GC Buffer (F-519L, F-539L (Phusion Green), F-521L (Detergent-free))
Spezifikation
Phusion High-Fidelity DNA-Polymerase | |
Standard-PCR, High-fidelity PCR | |
4 × 1,5 ml |
Nass- oder Trockeneis | |
DNA |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.