Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ HF and GC Buffer Packs
5X Phusion Green buffers include a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on a gel.
Marke:  Thermo Scientific™ F520L
24.68 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10226009
  • 37.97 € / 4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The error rate of Phusion DNA Polymerase in HF Buffer (4.4 x 10-7) is lower than that in GC Buffer (9.5 x 10-7). Therefore, the HF Buffer should be used as the default buffer for high-fidelity amplification. However, GC Buffer can improve the performance of Phusion DNA Polymerase on some difficult or long templates, such as GC-rich templates or those with complex secondary structures. For applications such as microarray or DHPLC, where the DNA templates need to be free of detergents, we recommend using detergent-free reaction buffers.
Tensidfreier HF-Puffer für Phusion DNA-Polymerasen Entwickelt für DHPLC- und Microarray-Anwendungen
Enthält:
Detergensfreier 5X Phusion HF-Puffer, 50 mM MgCl2-Lösung, 100 % DMSO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Das Phusion HF-Puffer-Pack, ohne Detergenzien (F-518L) enthält:
• Detergensfreier 5X Phusion HF-Puffer (1X Puffer liefert 1,5 mM MgCl2)
• 50 mM MgCl2
• DMSO
Bei -20 °C lagern.
Phusion High-Fidelity DNA-Polymerase
4 × 1,5 ml
Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
4 × 1,5 ml
Paket detergensfreie Phusion™ HF-Puffer
Detergent-free FF Buffer Pack
Nass- oder Trockeneis
DNA
Colorless