Learn More
Thermo Scientific™ Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix
Mit diesem Master Mix können Sie kurze PCR-Protokolle ohne Kompromisse bei Genauigkeit oder Ausbeute durchführen.
98.50 € - 398.00 €
Spezifikation
GC-Rich PCR Performance Hoch
Polymerase Phusion Flash II DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Produkttyp High-Fidelity PCR Master Mix
Versandbedingung Trockeneis
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10043967
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
F548S
100 Reaktionen
98.50 €
100 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10659009
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
F548L
500 Reaktionen
398.00 €
500 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Die optimale Annealing-Temperatur für die Phusion DNA-Polymerasen kann sich erheblich von der optimalen Temperatur für Taq-basierte Polymerasen unterscheiden.
Berechnen Sie daher für optimale Ergebnisse zunächst die erforderliche Tm mit unserem Tm-Rechner.
Der Phusion Flash PCR Master Mix wurde entwickelt, um wertvolle Zeit im Labor zu sparen. Der gebrauchsfertige 2X Master Mix ermöglicht die Verwendung extrem kurzer PCR-Protokolle, ohne dass die Genauigkeit oder die Ausbeute der Reaktion beeinträchtigt werden. Darüber hinaus werden Pipettierschritte minimiert: Der Anwender muss lediglich das Template und die Primer zugeben.
Die einzigartige Master Mix-Zusammensetzung ermöglicht den Einsatz extrem kurzer Zyklusprotokolle bei DNA-Templates mit niedriger und hoher Komplexität: 15 Sekunden pro Kilobase oder weniger. Der Master Mix nutzt Phusion Flash II DNA-Polymerase, eine Proofreading-DNA-Polymerase, die durch die Modifizierung der Phusion Hot-Start II High-Fidelity DNA-Polymerase gewonnen wird.
Besondere Merkmale
  • Extreme Geschwindigkeit: Extensionszeiten von 15 s/kb oder weniger
  • Heißstart-Modifikation ermöglicht „Nullzeit-Reaktivierung“
  • Genauigkeit: Proofreading-DNA-Polymerase mit einer Genauigkeit von 25X Taq
  • Hohe Ausbeuten in kürzerer Zeit
Spezifikation
Spezifikation
Hoch
Schnell
Trockeneis
2X
Integrierter Heißstart
SuperMix oder Master Mix
Colorless
Phusion Flash II DNA-Polymerase
High-Fidelity PCR Master Mix
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
25X
Stumpf
20 kb oder weniger
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Darüber hinaus werden keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix