Learn More
Thermo Scientific™ Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix
Mit diesem Master Mix können Sie kurze PCR-Protokolle ohne Kompromisse bei Genauigkeit oder Ausbeute durchführen.
Marke: Thermo Scientific™ F548S
87.53 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21744" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die optimale Annealing-Temperatur für die Phusion DNA-Polymerasen kann sich erheblich von der optimalen Temperatur für Taq-basierte Polymerasen unterscheiden.
Berechnen Sie daher für optimale Ergebnisse zunächst die erforderliche Tm mit unserem Tm-Rechner.
Der Phusion Flash PCR Master Mix wurde entwickelt, um wertvolle Zeit im Labor zu sparen. Der gebrauchsfertige 2X Master Mix ermöglicht die Verwendung extrem kurzer PCR-Protokolle, ohne dass die Genauigkeit oder die Ausbeute der Reaktion beeinträchtigt werden. Darüber hinaus werden Pipettierschritte minimiert: Der Anwender muss lediglich das Template und die Primer zugeben.
Die einzigartige Master Mix-Zusammensetzung ermöglicht den Einsatz extrem kurzer Zyklusprotokolle bei DNA-Templates mit niedriger und hoher Komplexität: 15 Sekunden pro Kilobase oder weniger. Der Master Mix nutzt Phusion Flash II DNA-Polymerase, eine Proofreading-DNA-Polymerase, die durch die Modifizierung der Phusion Hot-Start II High-Fidelity DNA-Polymerase gewonnen wird.
Der Phusion Flash PCR-Mastermix mit hoher Wiedergabetreue ist ein 2x Mastermix, der die Verwendung extrem kurzer PCR-Protokolle ermöglicht, ohne dass die Genauigkeit oder die Ausbeute der Reaktion beeinträchtigt werden. Der Master Mix nutzt Phusion Flash II DNA-Polymerase, eine Proofreading-DNA-Polymerase, die durch die Modifizierung der Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-Polymerase gewonnen wird.- Gebrauchsfertiger Mastermix minimiert die erforderlichen Pipettierschritte
- Hohe Drehzahl: Extensionszeiten von 15 s/kb oder weniger
- Heißstart-Modifikation ermöglicht “Nullzeit-Reaktivierung“
- Genauigkeit: Proofreading-DNA-Polymerase mit einer Genauigkeit von 25x Taq
- Ausbeute: Hohe Erträge in kürzerer Zeit
Empfohlen für:
Fast-PCR, High-Fidelity-PCR, Klonierung, lange oder schwierige Amplikone
Spezifikation
1 x 1 ml Phusion Flash Master Mix, bei -20 °C lagern. | |
Phusion Flash II DNA-Polymerase | |
High-Fidelity PCR Master Mix | |
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue | |
25X | |
100 Reaktionen | |
SuperMix oder Master Mix | |
Colorless |
Hoch | |
Schnell | |
Trockeneis | |
2X | |
Integrierter Heißstart | |
Stumpf | |
20 kb oder weniger |
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Darüber hinaus werden keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.