Learn More
Phosphor, Plasma-Standardlösung, Specpure™, P 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311439
Phosphor, Plasma-Standardlösung, Specpure™, P 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311439
50 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11311439
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013862.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel P in 5% HNO3
MDL-Nummer MFCD00133771
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorus plasma standard solution
Konzentration P in 5% HNO3
Namenshinweis P 1000μg/mL
Menge 50 mL
Farbe Farblos
UN-Nummer UN3264
Physikalische Form Flüssig
Güte Specpure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1537047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number013862.AP,013862.AD,013862.AE
Chargennummer1538011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number013862.AP,013862.AD,013862.AE
Chargennummer1538013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number013862.AP,013862.AD,013862.AE
Chargennummer1522040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number013862.AP,013862.AD,013862.AE
Chargennummer1522039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number013862.AP,013862.AD,013862.AE
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus, plasma standard solution, Specpure®, P 1000
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, phosphorus
Name des Produkts
Phosphor, Plasma-Standardlösung, Specpure™, P 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >