Learn More
Phosphor, AAS-Standardlösung, P 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Artikelnummer.: 11473840
Phosphor, AAS-Standardlösung, P 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11473840
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
Artikelnummer. 11473840
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089887.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorus
CAS 7723-14-0, 7697-37-2, 7732-18-5
Menge 100 mL
Summenformel P
MDL-Nummer MFCD00133771
InChI-Schlüssel OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [P]
IUPAC-Name Phosphor
Molekulargewicht (g/mol) 30.97
PubChem CID 5462309
ChEBI CHEBI:30207
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1538008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number089887.AE,089887.AP
Chargennummer1540287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number089887.AE,089887.AP
Chargennummer1522044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number089887.AE,089887.AP
Chargennummer1526974 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number089887.AE,089887.AP
Chargennummer1420516 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog Number089887.AE,089887.AP
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus, AAS standard solution, Specpure, P 1000µg/ml
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, phosphorus
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphor, AAS-Standardlösung, P 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >