Learn More
Phosphorsäure, ACS Reagenz, 85+% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10239560
Phosphorsäure, ACS Reagenz, 85+% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10239560
500 ml, EcoSafPak™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5L
Gehäuse 10L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10239560
Marke: Thermo Scientific Acros 424045000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2, 7732-18-5
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
MDL-Nummer MFCD00011340
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforicoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphoric acid
Namenshinweis 85+% Solution in Water
Schmelzpunkt 21,0 °C
Siedepunkt 158,0 °C
Dichte 1,6800g/mL
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
Verpackung EcoSafPak™ Glasflasche
Reduzierende Substanzen Test bestanden
Relative Dichte 1,68
Menge 500 ml
Strukturformel H3PO4
Physikalische Form Flüssig
Fieser 01,860; 04,387; 07,255; 10,317; 15,266; 16,177
Merck Index 15, 7456
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
Formelmasse 98
Reinheit (%) ≥85.0%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467346 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number424045000,424040100,424040025
ChargennummerA0463701 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number424045000,424040100,424040025
ChargennummerB0541321A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number424045000,424040100,424040025
ChargennummerB0541293A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number424045000,424040100,424040025
ChargennummerA0457198 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number424045000,424040100,424040025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Orthophosphoric acid
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphorsäure, ACS Reagenz, 85+% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >