Learn More
Orthophosphorsäure, 85+ %, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 L
25 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Plastikflasche aus HDPE
Beschreibung
H3O4P, CAS-Nummer-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, Acidum phosphoricum, Evits, o-Phosphorsäure, Orthophosphorsäure, Phosphorsäure, Sonac, WC-Reiniger, weiß, 2,5 l, 158 °C, CHEBI:26078, unbestimmt, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 °C, 11340, 97,994, HDPE-Kunststoffflasche
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 158°C |
Chemischer Name oder Material | Orthophosphoric Acid |
Schmelzpunkt | 21°C |
pH | 2 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 500 mL |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Dampfdruck | 2 hPa at 20°C |
Dichte | Vapor Density: 3.4 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phosphoric acid, 85+% solution in water
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Orthophosphoric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Orthophosphorsäure, 85+ %, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur