Learn More
Thermo Scientific™ phi29 DNA Polymerase (10 U/μL)
Die phi29-DNA-Polymerase ist eine äußerst prozessive Polymerase mit starker Strand Displacement-Aktivität, die eine sehr effiziente isotherme DNA-Amplifikation ermöglicht.
100.00 € - 1262.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Stand-alone enzyme |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | MDA-WGA, RCA |
Polymerase | phi29 DNA Polymerase |
Optimale Reaktionstemperatur | 30°C |
Versandbedingung | Trockeneis |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10233130
|
Thermo Scientific™
EP0091 |
2,5 μg (250 U) |
100.00 €
250 Einheiten |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10242410
|
Thermo Scientific™
EP0092 |
10 μg (1000 U) |
319.00 €
1000 Einheiten |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10775271
|
Thermo Scientific™
EP0094 |
50 μg (5000 U) |
1262.00 €
5000 Einheiten |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ phi29 DNA-Polymerase ist eine äußerst prozessive Polymerase (bis zu mehr als 70 kb) mit starker Strangverdrängungsaktivität, die eine hocheffiziente isothermische DNA-Amplifikation ermöglicht. phi29 DNA-Polymerase besitzt außerdem eine 3'→5' Exonuklease- (Proofreading-) Aktivität, die vorzugsweise auf einsträngiger DNA oder RNA wirkt. Daher sind 3'-modifizierte Primer sehr gut geeignet.
Besondere Eigenschaften
- Höchste Prozessivität und Strang-Verdrängungsaktivität unter bekannten DNA-Polymerasen – Mehr als 70 kb lange DNA-Abschnitte können synthetisiert werden
- Hochgenaue DNA-Synthese (siehe Referenz 5)
- Extrem hohe Ausbeute an amplifizierter DNA, selbst aus winzigen Mengen von Ausgangsmaterial
- Amplifikationsprodukte können direkt in Downstream-Prozessen (PCR, Restriktionsverdau, SNP-Genotypisierung usw.) verwendet werden.
Spezifikation
Stand-alone enzyme | |
phi29 DNA Polymerase | |
Trockeneis | |
4 hours |
MDA-WGA, RCA | |
30°C | |
10 U/μL |