Learn More
Thermo Scientific™ phi29 DNA Polymerase (10 U/μL)
Artikelnummer. 10242410 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μg (1000 U)
2,5 μg (250 U)
50 μg (5000 U)
Packungsgröße:
1000 Einheiten
250 Einheiten
5000 Einheiten
Artikelnummer. 10242410
Marke: Thermo Scientific™ EP0092
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Die phi29-DNA-Polymerase ist eine äußerst prozessive Polymerase mit starker Strand Displacement-Aktivität, die eine sehr effiziente isotherme DNA-Amplifikation ermöglicht.
Thermo Scientific™ phi29 DNA-Polymerase ist eine äußerst prozessive Polymerase (bis zu mehr als 70  kb) mit starker Strangverdrängungsaktivität, die eine hocheffiziente isothermische DNA-Amplifikation ermöglicht. phi29 DNA-Polymerase besitzt außerdem eine 3'→5' Exonuklease- (Proofreading-) Aktivität, die vorzugsweise auf einsträngiger DNA oder RNA wirkt. Daher sind 3'-modifizierte Primer sehr gut geeignet.
Besondere Eigenschaften
  • Höchste Prozessivität und Strang-Verdrängungsaktivität unter bekannten DNA-Polymerasen – Mehr als 70 kb lange DNA-Abschnitte können synthetisiert werden
  • Hochgenaue DNA-Synthese (siehe Referenz 5)
  • Extrem hohe Ausbeute an amplifizierter DNA, selbst aus winzigen Mengen von Ausgangsmaterial
  • Amplifikationsprodukte können direkt in Downstream-Prozessen (PCR, Restriktionsverdau, SNP-Genotypisierung usw.) verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Stand-alone enzyme
Zur Verwendung mit (Anwendung) MDA-WGA, RCA
Polymerase phi29 DNA Polymerase
Menge 10 μg (1000 U)
Inhalt und Lagerung • phi29 DNA Polymerase (1,000 units at 10 U/μL)
• 10X Reaction Buffer for phi29 DNA Polymerase
• Store at –15 to –25°C.
Optimale Reaktionstemperatur 30°C
Versandbedingung Trockeneis
Konzentration 10 U/μL
Reaktionszeit 4 hours