Learn More
Uvex™ Pheos B-WR Safety Helmet
Helmets are resistant to hot molten metal splash and feature a comfortable, secure fit with continuous width adjustment.
0.71 € - 16.01 €
Spezifikation
Modell Pheos B-WR
Luftgekühlt Ventilated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15366222
Unterlagen ansehen
Uvex™
9772930
Black N/A N/A N/A
15306212
Unterlagen ansehen
Uvex™
9772030
Weiß N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Resistant to hot molten metal splash and temperatures down to -30°C (EN 367 additional requirement MM)
  • Side euroslot adapters (30 mm) are suitable for the addition of earmuffs or the uvex pheos visor system
  • Suspension harness with wheel ratchet allows continuous width adjustment, for a perfect fit at all times
  • Six-point textile band attachment ensures optimal fit and comfort
  • Available in a wide variety of color options
Spezifikation
Spezifikation
Pheos B-WR
Ventilated
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Pheos B-WR Safety Helmet