Learn More
Uvex™ Pheos B-WR Safety Helmet
Artikelnummer. 15306212 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Farbe:
Black
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15306212
Marke: Uvex™ 9772030
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Helmets are resistant to hot molten metal splash and feature a comfortable, secure fit with continuous width adjustment.
  • Resistant to hot molten metal splash and temperatures down to -30°C (EN 367 additional requirement MM)
  • Side euroslot adapters (30 mm) are suitable for the addition of earmuffs or the uvex pheos visor system
  • Suspension harness with wheel ratchet allows continuous width adjustment, for a perfect fit at all times
  • Six-point textile band attachment ensures optimal fit and comfort
  • Available in a wide variety of color options
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Modell Pheos B-WR
Luftgekühlt Ventilated