Learn More
Phenylhydrazinhydrochlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
67.03 € - 221.10 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 59-88-1 |
---|---|
Summenformel | C6H9ClN2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 144.60 |
MDL-Nummer | MFCD00012924 |
InChI-Schlüssel | JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707 |
PubChem CID | 60962 |
IUPAC-Name | Phenylhydrazin;hydrochlorid |
SMILES | [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10367610
|
Thermo Scientific Acros
151551000 |
100 g | Kunststoffflasche |
67.03 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10061780
|
Thermo Scientific Acros
151555000 |
500 g | Kunststoffflasche |
221.10 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
59-88-1 | |
144.60 | |
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N | |
60962 | |
[H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1 |
C6H9ClN2 | |
MFCD00012924 | |
phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707 | |
Phenylhydrazin;hydrochlorid |
Spezifikation
Phenylhydrazine hydrochloride | |
59-88-1 | |
Beige-rosa oder Weiß bis Gelb | |
99% min. (HPLC) | |
C6H5NHNH2·HCl | |
15, 67 | |
15, 7404 | |
(5% in H2O) Clear colorless to light yellow solution | |
[H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1 | |
144.60 | |
144.61 | |
Feines Kristallpulver |
99+% | |
250.0°C to 254.0°C | |
Echt | |
C6H9ClN2 | |
MFCD00012924 | |
07,284 | |
phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707 | |
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N | |
Phenylhydrazin;hydrochlorid | |
60962 | |
99+% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
Toxic if inhaled. Toxic if swallowed. Toxic in contact with skin. Suspected of causing genetic defects. May cause cancer. May cause an allergic skin reaction. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Very toxic to aquatic life.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Avoid release to the environment.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 200-444-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MV9000000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Phenylhydrazine hydrochloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only