Learn More
Phenylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10627753
Phenylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627753
2.5 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10627753
Marke: Thermo Scientific Acros 130600025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-84-8
Summenformel C12H10O
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD00003034
InChI-Schlüssel USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl ether, diphenyl oxide, phenyl ether, oxydibenzene, phenyl oxide, oxybisbenzene, biphenyl oxide, 1,1'-oxydibenzene, benzene, 1,1'-oxybis, oxydiphenylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7583
ChEBI CHEBI:39258
IUPAC-Name Phenoxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl ether
Schmelzpunkt 26.0°C to 30.0°C
Dichte 1.0730g/mL
Siedepunkt 259.0°C
Flammpunkt 115°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2O
Brechungsindex 1.5795 to 1.5815
Menge 2.5 kg
Beilstein 06,146
Merck Index 15,3357
Relative Dichte 1.073
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and,glacial acetic acid
Viskosität 3.4909 mPa.s (28°C)
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0448250 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/12/2023 Catalog Number
ChargennummerA0442541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number
ChargennummerA0397527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0406227 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0408595 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2021 Catalog Number
Name des Produkts
Phenylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >