Learn More
Phenolphthalein-Feststoff, rein, Indikatorqualität, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
100g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 258°C |
Formelmasse | 318.32g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Farbe | Weiß |
Menge | 500 g |
Physikalische Form | Fest |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phenolphthalein
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phenolphthalein-Feststoff, rein, Indikatorqualität, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur