Learn More
Phenol, 99.5%, reinst, loose Kristalle, nicht stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10701444
Phenol, 99.5%, reinst, loose Kristalle, nicht stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10701444
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10701444
Marke: Thermo Scientific Acros 221752500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-95-2
Summenformel C6H6O
Molekulargewicht (g/mol) 94.11
MDL-Nummer MFCD00002143
InChI-Schlüssel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcoholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC-Name Phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol
Namenshinweis p.a.
Azidität (per Eur. Pharm.) Passes Test
Schmelzpunkt 39.0°C to 42.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 182.0°C
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5OH
Menge 250 g
Beilstein 06,11
Rückstand nach Verdampfung 0.05% max.
Fieser 01,828; 13,166; 14,88
Merck Index 15,7354
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq. alkali hydroxides, soluble in alcohol, chloroform, ether, glycerol,, carbon disulfide and fixed oils, 1g/12mL benzene, practically insoluble in petroleum ether
Viskosität 3.437 mPa.s (50°C)
Formelmasse 94.11
Reinheit (%) 99.5%
Güte Extrarein
Physikalische Form lose Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466146 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/10/2024 Catalog Number221755000,221752500,221750015
ChargennummerA0461735 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2024 Catalog Number221755000,221752500,221750015
ChargennummerA0459474 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog Number221755000,221752500,221750015
ChargennummerA0458892 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2023 Catalog Number221755000,221752500,221750015
ChargennummerA0457623 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number221755000,221752500,221750015
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    12
    Stunden
    8
    Minuten
    49
    Sekunden
    32
Name des Produkts
Phenol, 99.5%, reinst, loose Kristalle, nicht stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >