Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PTL Trennsäule
Trennen Verbindungen mit Schwerkraftflussphasentrennung. Chromabond™ PTL Trennsäulen bieten eine Vielzahl von Kapazitäten für Lösungsmittel, die leichter sind als Wasser.
202.00 € - 243.00 €
Spezifikation
Material | PTL |
---|---|
Menge | 100/Packung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gravitationstrenner für Strömungsphasen |
Typ | Phasentrennsäulen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12834301
|
Macherey-Nagel™
730736 |
15 ml |
243.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12811031
|
Macherey-Nagel™
730734 |
6 ml |
202.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Automatische Trennung eines Zwei-Phasen-Gemisches ohne Trenntrichter
- Zweiphasige Gemische werden vollständig auf die Säule angewendet, und die Phasengrenze wird ohne weitere Arbeit bestimmt.
- Die spezielle Membran stoppt den Fluss automatisch, wenn die untere Phase durchgelaufen ist.
- Die obere Phase verbleibt in der Säule, sodass beide Phasen für die weitere Analyse zur Verfügung stehen.
- Säulen dürfen nicht mit Vakuum oder Druck betrieben werden
- PTL for Lösungsmittel sind leichter als Wasser, z. B. für Diethylether, Hexanmaximale Größe 70 ml
Spezifikation
PTL | |
100/Packung | |
Gravitationstrenner für Strömungsphasen | |
Phasentrennsäulen |