Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PTL Trennsäule
Trennen Verbindungen mit Schwerkraftflussphasentrennung. Chromabond™ PTL Trennsäulen bieten eine Vielzahl von Kapazitäten für Lösungsmittel, die leichter sind als Wasser.
Marke: Macherey-Nagel™ 730734
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Automatische Trennung eines Zwei-Phasen-Gemisches ohne Trenntrichter
- Zweiphasige Gemische werden vollständig auf die Säule angewendet, und die Phasengrenze wird ohne weitere Arbeit bestimmt.
- Die spezielle Membran stoppt den Fluss automatisch, wenn die untere Phase durchgelaufen ist.
- Die obere Phase verbleibt in der Säule, sodass beide Phasen für die weitere Analyse zur Verfügung stehen.
- Säulen dürfen nicht mit Vakuum oder Druck betrieben werden
- PTL for Lösungsmittel sind leichter als Wasser, z. B. für Diethylether, Hexanmaximale Größe 70 ml
Spezifikation
6 ml | |
100/Packung | |
Phasentrennsäulen |
PTL | |
Gravitationstrenner für Strömungsphasen | |
6 ml |