Learn More
Köttermann Apotheken-Abzugshaube mit Medien
Diese Apotheken-Abzugshaube mit Medien ist für den Umgang mit Gefahrstoffen in Apotheken konzipiert und eignet sich ideal für die Arbeit mit staubigen Präparaten oder flüchtigen Chemikalien.
N.V.
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) | 640 x 900 x 1350 mm |
---|---|
Enthält | Medien |
Spannung | 230 V |
Gewicht (metrisch) | 115 kg |
Produktcode | Marke | Konfigurationsoptionen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konfigurationsoptionen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17332179
|
Köttermann
451-00013 |
Kein Belüftungsventilator | Steckertyp D (alter britischer Stecker) |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17372179
|
Köttermann
451-00017 |
Kein Belüftungsventilator | Schuko-Stecker |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17312189
|
Köttermann
451-00025 |
Kein Belüftungsventilator | GB-Stecker |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17362179
|
Köttermann
451-00016 |
Belüftungsventilator | Schuko-Stecker |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17302189
|
Köttermann
451-00024 |
Belüftungsventilator | GB-Stecker |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Für sicheres Arbeiten mit staubbildenden Präparaten und flüchtigen Chemikalien
- Langlebige Stahlkonstruktion mit einteiliger Frontscheibe aus Polyacryl
- Ergonomische Merkmale zur Verbesserung der Arbeitsabläufe
- Niedriges, kompaktes Design für kleine Labore
Spezifikation
640 x 900 x 1350 mm | |
Medien | |
230 V | |
115 kg |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Köttermann Apotheken-Abzugshaube mit Medien