Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Achieve precise and reliable F-actin staining with fluorescent and biotinylated phalloidins. Phalloidin conjugates are widely used in imaging applications to selectively label F-actin in a variety of sample types including fixed and permeabilized cells, tissue sections, and cell-free experiments.
Marke:  Invitrogen™ A22286
616.03 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10656163
  • 924.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
Für überlegene Resultate in Aktin Färbestudien
Phalloidin ist ein bi-zyklisches Peptid, das zu einer Familie der Giftstoffe gehört, die vom tödlichen Amanita Phalloides (“Grüner Knollenblätterpilz”) isoliert werden und wird allgemein in Bildgebungsanwendungen benutzt, um selektiv F-Aktin zu kennzeichnen. Fluoreszenzmarkiertes Phalloidin verfügt über praktisch identische Bindungseigenschaften mit Aktin von verschiedenen Arten einschließlich Pflanzen und Tieren. F-Aktin bindet Phalloidin mit hoher Selektivität, während Alexa Fluor 680 nah-infrarot Fluoreszenz von unübertroffener Helligkeit und Photostabilität bietet. Da Alexa Fluor 680 Phalloidin nur eine sehr geringfügige unspezifische Färbung aufweist, ermöglicht es eine kontrastreiche Unterscheidung der Aktin-Färbung.
  • Färbt F-Aktin selektiv
  • Hervorragende Fluoreszenzwirkung
  • Anregung/Emission: 679/702 nm
  • Der Antikörperfärbung überlegen
  • Ideal für fixierte und permeabilisierte Proben
  • Vollständig mit anderen Fluoreszenzfarbstoffen kompatibel, die in der zellulären Analyse verwendet werden, einschließlich fluoreszierender Proteine, Qdot Nanokristalle und Alexa Fluor™ Konjugaten, darunter auch sekundäre Antikörper
Zellanalyse, Zellstruktur, Cytoskelett Visualisierung und Quantifizierung von F-Aktin in Gewebeschnitten, Zellkulturen oder zellfreien Präparaten.
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Near-infrared
679⁄702
Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible Cy5/Cy5.5 filter set
Alexa Fluor™
Alexa Fluor Farbstoffe
Aktin, Cytoskelett, Cytoskeleton
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Alexa Fluor™ 680
300 Units
Raumtemperatur
Phalloidin
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2994032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog NumberA22286
Chargennummer2831247 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2023 Catalog NumberA22286
Chargennummer2714525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2023 Catalog NumberA22286
Chargennummer2462657 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/06/2022 Catalog NumberA22286
Chargennummer2342802 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2021 Catalog NumberA22286
Name des Produkts
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes > 300 Einheiten