Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Papier-Nachfüllpack
Für optimale Qualität und zuverlässige Messwerte. Die Macherey Nagel™ pH-Indikatorpapier-Nachfüllpacks werden auf Kunststoffspulen geliefert, die langfristige Stabilität und Schutz gegen viele äußere Einflüsse gewährleisten.
30.50 € - 32.25 €
Spezifikation
Format Nachfüllpackung
Menge 3/Packung
Typ pH-Papier
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke pH-Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke pH-Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
10494491
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
90224
1 bis 14
32.25 €
3 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10323981
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
90202
1 bis 11
30.50 €
3 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Gebrauchsfertig
  • Aus qualitativ hochwertigem Filterpapier hergestellt
  • Die Farben der Farbskalen sind speziell auf die Reaktionsfarbe der Indikatorpapiere abgestimmt
Spezifikation
Spezifikation
Nachfüllpackung
3/Packung
pH-Papier
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ pH-Papier-Nachfüllpack