Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Papier-Nachfüllpack
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
1 bis 11
1 bis 14
Packungsgröße:
3 Stück
Beschreibung
- Gebrauchsfertig
- Aus qualitativ hochwertigem Filterpapier hergestellt
- Die Farben der Farbskalen sind speziell auf die Reaktionsfarbe der Indikatorpapiere abgestimmt
Spezifikation
Spezifikation
| pH-Bereich | 1 bis 11 |
| Format | Nachfüllpackung |
| Menge | 3/Packung |
| Typ | pH-Papier |