Learn More
Fisherbrand™ pH-Indikatorpapier
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert. Fisherbrand™ pH Indikatorpapiere erzeugen eine eindeutige Farbe, die dann in bestimmten Intervallen mit der Farbskala abgeglichen wird, um einfache und zuverlässige Messwerte zu erhalten. Diese gebrauchsfertigen Indikatorpapierrollen werden aus hochwertigem Filterpapier in verschiedenen pH-Bereichen hergestellt.
Marke:  Fisherbrand™ 90212.204231
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15304184
  • 22.05 € / 4 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
pH indicator papers are standard in many applications for easy, rapid and accurage pH readings. The paper rolls are supplied in plastic dispensing reels for easy use: just Tear, Dip & Read. (For weak or buffered solutions, place the strip against the side of a glass test tube, pour in the test solution and read the result through the glass.)
  • Supplied in plastic reels to ensure long term stability and protect against environmental conditions
  • Color scales perfectly match the reaction color of the paper for easy, accurate readings
  • Indicator paper is always ready to use and can be cut into any length
  • ISO 9001 quality control scheme ensures optimal quality and reliability
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
8 bis 10
pH-Messung
1 Kunststoff-Dosierrad, 1 Farbskala, 4 Rollen mit Indikatorpapier
pH-Indikatorpapier
5 m
7 mm
Farbskalenrad
Rolle
0.2 / 0.3 / 0.4 pH
4 Each
16.4 ft.
0.28 Zoll
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ pH-Indikatorpapier > pH Range: 8.0 - 10.0