Learn More
Lagerungslösung für pH-Elektroden
BIOPHARMA
Reagecon™ pH Electrode Storage Solution ist eine 3-M-KCl-Lösung, die nach der Reinigung bzw. längerer Nichtverwendung der Elektrode einen ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisteen soll und präzise Messwerte von pH-Werten und Referenzelektroden liefert.
36.85 € - 63.39 €
Spezifikation
Material Kaliumchlorid-Lösung, ohne Silberion
Konzentration 3 mol/l KCl
Zur Verwendung mit (Geräte) pH- und Referenzelektroden, alle Blueline Elektroden
Art der Fülllösung Lagerungslösung für Elektroden
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12890327
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
ESS01
1000 ml
63.39 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11533182
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
ESS5
500 ml
36.85 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ansprechverhalten, Genauigkeit und Lebensdauer von pH-Elektroden lassen sich durch ordnungsgemäße Handhabung, Reinigung und Lagerung erheblich verbessern. Diese Lösungen wurden für die routinemäßige Wartung von Geräten entwickelt und sind sicher für die Verwendung mit empfindlichen Elektroden. Lösungen zur Elektrodenlagerung bestehen aus Kaliumchlorid, enthalten keine Silberionen und eignen sich für alle Blueline-Elektroden.
Spezifikation
Spezifikation
Kaliumchlorid-Lösung, ohne Silberion
3 mol/l KCl
pH- und Referenzelektroden, alle Blueline Elektroden
Lagerungslösung für Elektroden
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lagerungslösung für pH-Elektroden