Learn More
Lagerungslösung für pH-Elektroden
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12890327 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12890327
Marke: Reagecon ESS01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Reagecon™ pH Electrode Storage Solution ist eine 3-M-KCl-Lösung, die nach der Reinigung bzw. längerer Nichtverwendung der Elektrode einen ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisteen soll und präzise Messwerte von pH-Werten und Referenzelektroden liefert.
Ansprechverhalten, Genauigkeit und Lebensdauer von pH-Elektroden lassen sich durch ordnungsgemäße Handhabung, Reinigung und Lagerung erheblich verbessern. Diese Lösungen wurden für die routinemäßige Wartung von Geräten entwickelt und sind sicher für die Verwendung mit empfindlichen Elektroden. Lösungen zur Elektrodenlagerung bestehen aus Kaliumchlorid, enthalten keine Silberionen und eignen sich für alle Blueline-Elektroden.
Spezifikation
Material Kaliumchlorid-Lösung, ohne Silberion
Konzentration 3 mol/l KCl
Zur Verwendung mit (Geräte) pH- und Referenzelektroden, alle Blueline Elektroden
Art der Fülllösung Lagerungslösung für Elektroden
Menge 1000 ml