missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ pH-Kombinationsmikroelektrode mit 1 m Festkabel

Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. SI Analytics™ pH-Kombinationsmikroelektrode ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.

Marke:  SI Analytics™ 285105632

404.48 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10223461

  • 469.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
  • Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
  • Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
  • Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

BNC-Anschluss
A-Glas
pH-Mikro-Kombinationselektrode
Zylinder
96 mm
3 mm
Platinmembran
7.0 ± 0.3
Ag/AgCl
−5 bis +100 °C
1 m
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote