Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationsmikroelektrode mit 1 m Festkabel
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. SI Analytics™ pH-Kombinationsmikroelektrode ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.
311.00 € - 748.00 €
Produktcode | Marke | Typ | Anschlusstypen | Membran | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Anschlusstypen | Membran | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10223461
|
SI Analytics™
285105632 |
pH-Mikro-Kombinationselektrode | BNC-Anschluss | Zylinder | 3 mm |
443.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10087870
|
SI Analytics™
285105127 |
pH-Mikro-Kombinationselektrode | DIN | Speerspitze | 5 mm |
328.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10682551
|
SI Analytics™
285105135 |
pH-Mikro-Kombinationselektrode | DIN | Kugel | 5 mm |
311.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10359761
|
SI Analytics™
285105176 |
pH-Mikro-Kombinationselektrode | Steckkopf | Zylinder | 3 mm |
520.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10467353
|
SI Analytics™
285130180 |
pH-Kombinationselektrode | DIN | Zylinder | 3 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10251203
|
SI Analytics™
285130160 |
pH-Kombinationselektrode | 1 m Festkabel mit Bananenstecker (DIN +4 mm) | Kugel | 12/3 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
- Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
- Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
- Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
Spezifikation
A-Glas | |
1 m |