Learn More
pH 1.00-Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon
Getestete, zertifizierte, NIST-rückführbare und in Regalen stabile Pufferlösung.
28.55 € - 33.60 €
Spezifikation
Beschreibung | Genauigkeit ± 0.02 pH-Einheiten |
---|---|
pH | pH-Wert 1.00 bei 25°C |
Physikalische Form | Flüssig |
Verpackung | HDPE-Flasche GL45 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11434539
![]() |
Reagecon
1010525 |
500 ml |
28.55 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11444539
![]() |
Reagecon
101025 |
1 l |
33.60 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- pH-Puffer-Referenzstandard, pH-Puffer-Referenzmaterial
- Getestet und zertifiziert nach ISO17025 akkreditierter Testmethode (INAB-Ref: 264T) und NIST-konform.
- Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Genauigkeit ± 0.02 pH-Einheiten | |
pH-Wert 1.00 bei 25°C | |
Flüssig | |
HDPE-Flasche GL45 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH 1.00-Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon