Learn More
Bohlender™ PFA-Schläuche
Eine perfekte Schlauchleitung für aggressive und reine Flüssigkeiten und Gase.
64.00 € - 168.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schläuche |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA-Konformität |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | PFA |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aggressive und reine Flüssigkeiten und Gase |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10615611
|
Bohlender™
S1811-12 |
3.96 mm | 1.20 mm |
64.00 €
1 Meter |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10004980
|
Bohlender™
S1811-16 |
5,6 mm | 1,20 mm |
83.00 €
1 Meter |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10757512
|
Bohlender™
S1811-26 |
8.8 mm | 1.60 mm |
168.00 €
1 Meter |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Temperaturbeständig von -200 °C bis +260 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- Transparentes Aussehen
- Gastight
- Nicht porös
- Frei von extrahierbaren Substanzen
- Physiologisch sicher
- Nicht-klebende Oberfläche
- Sehr gute Gleit- und dielektrische Eigenschaften
- Flammenhemmend gemäß UL94V0
- Sauerstoffgehalt über 95
- Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
- Kann in Autoklaven sterilisiert werden
- Ausgezeichnete mechanische Festigkeit auch bei hohen Temperaturen
Spezifikation
Schläuche | |
Autoklavierbar | |
Aggressive und reine Flüssigkeiten und Gase | |
Allgemeine Chemikalienbeständigkeit | |
Durchsichtig |
FDA-Konformität | |
PFA | |
-200 °C | |
Autoklavieren | |
260 °C |