Learn More
Bohlender™ PFA-Schläuche
Eine perfekte Schlauchleitung für aggressive und reine Flüssigkeiten und Gase.
Marke: Bohlender™ S1811-16
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbeständig von -200 °C bis +260 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- Transparentes Aussehen
- Gastight
- Nicht porös
- Frei von extrahierbaren Substanzen
- Physiologisch sicher
- Nicht-klebende Oberfläche
- Sehr gute Gleit- und dielektrische Eigenschaften
- Flammenhemmend gemäß UL94V0
- Sauerstoffgehalt über 95
- Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
- Kann in Autoklaven sterilisiert werden
- Ausgezeichnete mechanische Festigkeit auch bei hohen Temperaturen
Spezifikation
FDA-Konformität | |
Autoklavierbar | |
PFA | |
Aggressive und reine Flüssigkeiten und Gase | |
Allgemeine Chemikalienbeständigkeit | |
Durchsichtig | |
Berstdruck 60 bar |
Schläuche | |
5,6 mm | |
1,20 mm | |
-200 °C | |
Autoklavieren | |
Biegeradius 53 mm | |
260 °C |