Learn More
Bohlender™ Flexible PFA-Schläuche
Verwenden Sie diesen Schlauch mit BOLA Laborverschraubungen für einen dichten, vakuumtauglichen Anschluss. Bohlender™ BOLA™ flexible PFA-Schläuche verfügen über kreisförmige Wellen um die Längsachse und zylindrische Schlauchenden, die direkt mit Endverschraubungen, Absperrhähnen oder Schlauchanschlüssen verbunden werden können.
78.23 € - 287.26 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA-zertifiziert |
---|---|
Material | PFA |
Dicke (metrisch) | 1 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Verbindungen unter Schwingung |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | –270 bis 260 °°C |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10089132
|
Bohlender™
S1822-64 |
10 mm | 12 mm | 2,5 m |
231.08 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10520924
|
Bohlender™
S1822-94 |
10 mm | 12 mm | 0,25 m |
78.23 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10617824
|
Bohlender™
S1822-68 |
12 mm | 14 mm | 2,5 m |
287.26 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10660942
|
Bohlender™
S1822-28 |
14 mm | 16 mm | 1 m |
186.56 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10018004
|
Bohlender™
S1822-01 |
2 mm | 4 mm | 0,5 m |
100.17 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10053501
|
Bohlender™
S1822-02 |
6 mm | 8 mm | 0,5 m |
107.06 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10777522
|
Bohlender™
S1822-04 |
8 mm | 10 mm | 0,5 m |
110.24 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Flexible bis hochflexible Wellschläuche
- Der enge Biegeradius führt zu einer geringen Querschnittreduzierung
- Nicht porös
- Durchscheinend
Spezifikation
FDA-zertifiziert | |
1 mm | |
–270 bis 260 °°C | |
Transparent | |
260 °C |
PFA | |
Für Verbindungen unter Schwingung | |
1/Packung | |
Flexibel |