Learn More
Bohlender™ Flexible PFA-Schläuche
Verwenden Sie diesen Schlauch mit BOLA Laborverschraubungen für einen dichten, vakuumtauglichen Anschluss. Bohlender™ BOLA™ flexible PFA-Schläuche verfügen über kreisförmige Wellen um die Längsachse und zylindrische Schlauchenden, die direkt mit Endverschraubungen, Absperrhähnen oder Schlauchanschlüssen verbunden werden können.
Marke: Bohlender™ S1822-28
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Flexible bis hochflexible Wellschläuche
- Der enge Biegeradius führt zu einer geringen Querschnittreduzierung
- Nicht porös
- Durchscheinend
Spezifikation
FDA-zertifiziert | |
PFA | |
1 m | |
Für Verbindungen unter Vibrationen | |
1 Packung | |
Flexibel | |
260 °C |
14 mm | |
16 mm | |
1 mm | |
-270 °C | |
Transparent | |
2 bar |