Learn More
Bohlender™ Flexible PFA-Schläuche
Verwenden Sie diesen Schlauch mit BOLA Laborverschraubungen für einen dichten, vakuumtauglichen Anschluss. Bohlender™ BOLA™ flexible PFA-Schläuche verfügen über kreisförmige Wellen um die Längsachse und zylindrische Schlauchenden, die direkt mit Endverschraubungen, Absperrhähnen oder Schlauchanschlüssen verbunden werden können.
Marke:  Bohlender™ S1822-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10053501
  • 107.06 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flexible bis hochflexible Wellschläuche
  • Der enge Biegeradius führt zu einer geringen Querschnittreduzierung
  • Nicht porös
  • Durchscheinend
Spezifikation
Spezifikation
FDA-zertifiziert
PFA
0,5 m
Für Verbindungen unter Vibrationen
1 Packung
Flexibel
260 °C
6 mm
8 mm
1 mm
-270 °C
Transparent
2 bar